Merck
Z351024
Vollpipette, Polyethylen
narrow stem, large bulb, draw 7.7 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
200 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 224.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 200 (10 bags of 20)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Ziehung
7.7 mL
Schaftdurchm.
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Packaged in bags of 20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1