Merck
Z290432
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, 1 L flask (included)
Synonym(e):
Filtration Setup, Separation Device, Vacuum Assembly
Größe auswählen
1 EA
CHF 595.00
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 595.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass housing
glass membrane
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Flaschenkapazität
1 L
Trichterkapazität
300 mL
Halsdurchm.
41 mm
Allgemeine Beschreibung
300 mL Trichterinhalt, Glasfritte, 1 L Filterkolben, Aluminium Klammer, und Nr.8 Silikon Stopfen.
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)