Merck
WSHT
Sigma-Aldrich
Automated Wright Stain Set
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solution
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Specific packaging intended for use on the Hema-Tek hematology stainers.
Verpackung
Set contains two reagent Wright Stains with a rinse solution.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)