WH0023265M1
Monoclonal Anti-EXOC7 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-253p, Anti-EX070, Anti-EXO70, Anti-EXOC1, Anti-Exo70p, Anti-YJL085W, Anti-exocyst complex component 7
Größe auswählen
CHF 403.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EXOC7(23265)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)