WH0009507M1
Monoclonal Anti-ADAMTS4 antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4, Anti-ADAMTS2, Anti-ADAMTS4, Anti-ADMP1, Anti-KIAA0688
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAMTS4(9507)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RKFRYGYNNVVTIPAGATHILVRQQGNPGHRSIYLALKLPDGSYALNGEYTLMPSPTDVVLPGAVSLRYSGATAASETLSGHGPLAQPLTLQVLVAGNPQDTRLRYSFFV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable