Merck
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
Größe auswählen
6 EA
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 111.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 6 ea
Kapazität
45 mL
Schalendurchm. × H
40 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)