Wichtige Dokumente
C1907
Calcineurin aus Rinderhirn
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
Synonym(e):
Calmodulin-bindendes Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥2,500 units/mg protein
Mol-Gew.
dimer ~77 kDa
subunit mol wt 19-58 kDa
Zusammensetzung
Protein, 0.3-1.7% Lowry
Löslichkeit
H2O: soluble
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... PPP3CA(286852)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?