WH0005715M1
Monoclonal Anti-PSMD9 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC8644, Anti-p27, Anti-proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 9
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMD9(5715)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSDEEARQSGGSSQAGVVTVSDVQELMRRKEEIEAQIKANYDVLESQKGIGMNEPLVDCEGYPRSDVDLYQVRTARHNIICLQNDHKAVMKQVEEALHQLHARDKEKQARDMAEAHKEAMSRKLGQSESQGPPRAFAKVNSISPGSPASIAGLQVDDEIVEFGSVNTQNFQSLHNIGSVVQHSEGKPLNVTVIRRGEKHQLRLVPTRWAGKGLLGCNIIPLQR
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)