Wichtige Dokumente
SAB4200761
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, LN-6
Synonym(e):
Anti-VIM
Größe auswählen
CHF 394.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 394.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal, clone LN-6, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LN-6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~58 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, porcine, monkey, bovine, canine, mouse, rabbit, hamster
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Human breast carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Vim(280955)
dog ... Vim(477991)
hamster ... Vim(100689099)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
pig ... Vim(100522394)
rabbit ... Vim(100008924)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)