Fortfahren mit
C1801
Monoklonales Anti-Zytokeratin, pan in Maus hergestellte Antikörper
clone PCK-26, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonales Anti-pan-Zytokeratin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PCK-26, monoclonal
Application:
IF, IHC (f), IHC (p), WB
Citations:
30
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PCK-26, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:300 using protease-idgested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Zytokeratin gehört zur Familie der Intermediärfilament (IF)-Proteine.
Zytokeratine sind eine aus mindestens 29 verschiedenen Proteinen bestehende Gruppe und typisch für Epithel- und trichozytische Zellen. Zytokeratin 1, 5, 6, und 8 gehören zur neutral bis basischen Unterfamilie vom Typ II. Zytokeratin-Peptid 1 (68 kDa) wird zusammen mit Zytokeratin 10 in den suprabasalen Zellschichten oder im Differenzierungskompartiment der Epidermis exprimiert. Durch epidermale Reifung wird die Expression erhöht und es kommt zu einer posttranslationalen Modifikation in den terminal differenzierten Keratinozyten des Stratum corneum. Zytokeratin-Peptid 5 (58 kDa) ist das primäre Typ-II-Keratin in stratifizierten Epithelien und Zytokeratin vom Typ 8 (52 kDa) ist ein wesentliches Typ-II-Keratin in einfachen Epithelien. Zytokeratin 6 (56 kDa) ist ein „Hyperproliferations“-Zytokeratin, das in Geweben mit hohem natürlichen oder pathologischen Umsatz exprimiert wird.
Immunogen
Cytokeratin aus der humanen Epidermis.
Application
Monoklonale Zytokeratin-Antikörper sind spezifische Marker für die Epithelzellendifferenzierung und werden häufig als Hilfsmittel für die Erkennung und Klassifizierung von Tumoren eingesetzt. Monoklonales Anti-Zytokeratin, pan ist ein äußerst reaktiver Gruppentyp-Antikörper, der Epitope in den meisten humanen Epithelzellgeweben erkennt. Es erleichtert die Typisierung von normalen, metaplastischen und neoplastischen Zellen und kann bei der Unterscheidung von Karzinomen und nicht epithelialen Tumoren wie Sarkomen, Lymphomen und neuralen Tumoren unterstützen. Darüber hinaus eignet es sich zum Nachweis von Mikrometastasen in Lymphknoten und anderem Gewebe sowie zur Bestimmung des Ursprungs von schlecht differenzierten Tumoren.
Monoklonales Anti-Zytokeratin, pan kann unter Verwendung von verschiedenen immunchemischen Assays wie Immunblotting, Dot-Blotting und Immunhistochemie (Immunfluoreszenz- und immunenzymatische Färbung) für die Lokalisierung von Zytokeratinen verwendet werden.
Durch die indirekte Immunfluoreszenzfärbung von mit Protease verdauten, formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeabschnitten von Menschen oder Tieren wurde ein Mindest-Antikörpertiter von 1:300 nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt ein Epitop auf Typ-II-Cytokeratinen 1, 5, 6 und 8. PCK-26 ist ein Breitspektrum-Antikörper, der spezifisch mit einer Vielfalt an normalen, reaktiven und neoplastischen Epithelgeweben reagiert. Der Antikörper reagiert mit einfachen, verhornten und unverhornten Plattenepitheln und pseudostratifizierten Epitheln.
Pan-Zytokeratin sowie die Expression von CXCR4 kann als Prognose-Biomarker für nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC) dienen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5992F3418C5301
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
species reactivity
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
species reactivity
feline, human, rabbit, canine, bovine
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848), KRT13(3858), KRT13(3858), KRT18(3875), KRT18(3875), KRT4(3851), KRT4(3851), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678), Krt10(16661), Krt10(16661), Krt13(16663), Krt13(16663), Krt18(16668), Krt18(16668), Krt4(16682), Krt4(16682), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt1-18(706059), Krt1-18(706059), Krt10(450225), Krt10(450225), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
Gene Information
human ... KRT8(3856)
clone
PCK-26, monoclonal
clone
PCK-26, monoclonal
clone
C-11, monoclonal
clone
M20, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)