Fortfahren mit
CBL271
Anti-Fibroblasten-Antikörper, Klon TE-7
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Fibroblastenmarker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 633.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
TE-7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
34
CHF 633.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TE-7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF1(2246)
Immunogen
Ganze menschliche Thymusstromazellen (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Application
Dieser Anti-Fibroblasten-Antikörper, Klon TE ist zur Verwendung in Durchflusszytometrie (FC), Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF) und Immunhistochemie (IHC) zum Nachweis von Fibroblasten validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte Fibroblastenzellen in Paraffin-eingebetteten Gastrocnemiusschnitten eines Patienten mit myopathischem Zustand (mit freundlicher Genehmigung von Duy Minh Ha, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA)
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte menschliche Muskelfibroblasten mittels fluoreszenter Immunzytochemie (Agley, C.C., et al. (2015). J. Vis. Exp. (95):52049).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte fötale MRC-5-Fibroblasten und normale menschliche Hautfibroblasten (NHDF), nicht jedoch Fibrozyten oder Makrophagen mittels Immunzytochemie (Bertolotto, C., et al. (2009). PLoS One. 4(10):e7475).
Durchflusszytometrieanalyse: Eine repräsentative Charge wies aus menschlichen ESC und iPSC differenzierte Fibroblasten nach (Zhang, J., et al. (2012). Circ. Res. 111(9):1125-1136).
Immunfluoreszenzanalyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte menschliche Skelettmuskelkryosektionen mittels fluoreszenter Immunhistochemie (Agley, C.C., et al. (2013). J. Cell. Sci. 126(Pt 24):5610-5625).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte fibröses Stroma und Gefäße in Aceton-fixierten, gefrorenen Gewebeschnitten von Menschen mittels fluoreszenter Immunhistochemie (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit Fibroblasten in Gewebe sowie mit kultivierten Fibroblasten. Auf Hautschnitten reagiert der Antikörper mit Keimschichtepidermiszellen. Das durch den Antikörper TE-7 definierte Antigen scheint ein Marker für mesodermal abgeleitetes (mesenchymales) Bindegewebe und aus solchem Gewebe gewonnenen Tumoren, z. B. Fibrosarkome, zu sein (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168). Dieser Antikörper ist nützlich für die Bewertung der Kontamination der Thymusepithelkultur durch Fibroblasten sowie die Identifizierung von Zellen mesodermalen Ursprungs im Fötus.
Physical form
Der monoklonale Antikörper wird zu einer Konzentration von 100 μg/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mM Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin bereitgestellt. Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei +4 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6162MAB2074ZSAB4700282
description
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
description
clone FB-8, purified from hybridoma cell culture
description
clone E7P6, Chemicon®, from mouse
description
clone GCP-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... FGF1(2246)
Gene Information
human ... FGF2(2247)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... FOLH1(2346)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
TE-7, monoclonal
clone
FB-8, monoclonal
clone
E7P6, monoclonal
clone
GCP-05, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. could this Ab fibroblast, clone TE-7 -# CBL271 - be used for Western?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been validated for use in Western Blot.