Merck
D-041
Supelco
Dextrorphan-d3
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 138.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20D3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.39
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCCC2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14?,16-,17-/m0/s1/i1D3
InChIKey
JAQUASYNZVUNQP-XZSBYTENSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein interner Standard für das Prüfen von Dextromethorphan oder Dextrorphan durch GC/MS oder LC/MS für die klinische Toxikologie, forensische Tests, P450-Studien oder die pharmazeutische Forschung. Dextrorphan ist ein Primärmetabolit von Dextromethorphan im Blut. Dextromethorphan, ein aktiver Wirkstoff in zahlreichen rezeptfreien Erkältungs- und Hustenmedikamenten, wird als halluzinogene Freizeitdroge verwendet, deren Wirkung mit der von Ketamin und Phencyclidin (PCP) vergleichbar ist.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)