Fortfahren mit
UC430
1′-Hydroxymidazolam
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-hydroxymethyl-4H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazepin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’330.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’540.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClFN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.77
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 1’330.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1′-Hydroxymidazolam,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChI key
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
General description
1′-Hydroxymidazolam ein Metabolit von Midazolam.
Application
1′-Hydroxymidazolam (1′-OHMDZ) kann für die Beurteilung der Cyp3a11-Enzym-Aktivität sowie für die pharmakokinetische (PK) Untersuchung von Midazolam verwendet werden.[1]
CYP3A4-Metabolit von Midazolam.
Biochem/physiol Actions
1′-Hydroxymidazolam ist der hydroxylierte Hauptmetabolit von Midazolam (MDZ) und bildet sich aufgrund der raschen und extensiven Metabolisierung von MDZ durch die CYP 450 3A-Isoenzyme in der Leber. Das Produkt trägt zur pharmakologischen Wirkung von MDZ bei.[2]
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)