U103
U-69593
solid
Synonym(e):
(+)-(5α,7α,8β)-N-Methyl-N-[7-(1-pyrrolidinyl)-1-oxaspiro[4.5]dec-8-yl]-benzeneacetamide, U69593
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]/D +7.8°, c = 0.825 in methanol(lit.)
Farbe
white
Löslichkeit
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL
0.1 M HCl: >40 mg/mL
ethanol: >40 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN([C@H]1CC[C@@]2(CCCO2)C[C@@H]1N3CCCC3)C(=O)Cc4ccccc4
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-23(21(25)16-18-8-3-2-4-9-18)19-10-12-22(11-7-15-26-22)17-20(19)24-13-5-6-14-24/h2-4,8-9,19-20H,5-7,10-17H2,1H3/t19-,20-,22-/m0/s1
InChIKey
PGZRDDYTKFZSFR-ONTIZHBOSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613) , Oprk1(29335) , Oprm1(25601)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable