Wichtige Dokumente
T8703
T0070907
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-benzamide, Benzamide, 2-chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
InChIKey
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)