Wichtige Dokumente
E2759
Endothelzellwachstumszusatz aus Rindernervengewebe
powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Endothelzellwachstumszusatz aus Rindernervengewebe, ECGS, suitable for cell culture
Biologische Quelle
bovine neuroblastoma
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
2-200 μg/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Verpackung
pkg of 15 and 5X15 mg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤20 EU/vial (LAL test)
Farbe
tan to brown
Löslichkeit
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)