T8694
TrkB/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.1-0.4 μg/mL ED50
Mol-Gew.
120-130 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 71 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
western blot: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NTRK2(4915)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable