Fortfahren mit
T7402
Paclitaxel
From Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), anti-neoplastic , powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.50
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 304.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’210.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1420457
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paclitaxel, from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
biological source
Taxus brevifolia
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
213 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification), ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
General description
Chemische Struktur: Taxoid
Application
Paclitaxel wird als Komponente des Dechorionierungspuffers für Gryllus bimaculatus-Eier verwendet[1]. Paclitaxel wurde auch für die Untersuchung seiner Wirkung auf die Bewegung von mit all-trans-Retinsäure (ATRA) differenzierten NB4-Zellen verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase.
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase. Der Mikrotubuli-Schaden induziert Apoptose durch einen JNK-abhängigen Weg, gefolgt von einem JNK-unabhängigen Weg, möglicherweise zusammenhängend mit der Aktivierung von Proteinkinase A (PKA) oder Raf-1-Kinase, resultierend in der Phosphorylierung von Bcl-2. Ein wichtiger Metabolit über CYP2CB ist 6α-Hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Bristol-Myers Squibb entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Preparation Note
Paclitaxel ist zu 50 mg/ml in Methanol löslich und erzeugt eine klare, farblose Flüssigkeit. Es ist auch in DMSO (50 mg/ml) und Ethanol löslich.
Disclaimer
Paclitaxel hydrolisiert in wässrigen Lösungen und unterliegt in Methanol einer Umesterung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1912T71911491332
Paclitaxel United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1491332
Paclitaxel
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), ethanol: soluble, methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), acetonitrile: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble (undergoes transesterification)
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (hydrolyzes)
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paclitaxel
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 2
target_organs
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system, Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T7402-1MG04061837372803
T7402-25MG04061837372919
T7402-5MG04061837372926