Merck
T5396
SAFC
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Synonym(e):
Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)