Merck
T4446
SAFC
N-Acetyl-L-Tyrosin
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
Beilstein:
2697172
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
non-animal source
Assay
≥98.5%
Form
crystalline powder
Hersteller/Markenname
Ajinomoto
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, tested
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung benötigt.
Anwendung
L-Tyrosin ist eine nicht essenzielle Aminosäure. Es wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. N-Acetyl-L-Tyrosin ist ein acetyliertes Derivat der essenziellen Aminosäure L-Tyrosin, das Berichten zufolge verbesserte Nährwerteigenschaften besitzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rakesh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(4), 503-510 (2006-12-26)
The development of type 2 diabetes in obese individuals is linked to lipid accumulation in non-adipose tissues. A series of N-acetyl-L-tyrosine derivatives were synthesized and evaluated for PPAR transactivation. Compounds 4d and 4f were found to show better PPARalpha transactivation
[Recording the delta-pH-generating biochemical reactions by light-addressed sensors with Ta2O5 dielectrics].
A N Reshetilov et al.
Doklady Akademii nauk, 342(5), 700-702 (1995-06-01)
T Nishiyama et al.
Journal of biochemistry, 127(3), 427-433 (2000-03-25)
It was previously revealed [Yamaguchi, H., Nishiyama, T., and Uchida, M. (1999) J. Biochem. 126, 261-265] that N-glycans of both the high-mannose and complex types have binding affinity for aromatic amino acid residues. This study shows that free N-glycans protect
Michael J Napolitano et al.
Chemical research in toxicology, 18(3), 501-508 (2005-03-22)
The reactions of aqueous ClO2 with tyrosine, N-acetyltyrosine, and dopa (3,4-dihydroxyphenylalanine) are investigated from pH 4 to 7. The reaction rates increase greatly with pH to give a series of oxidized products. Tyrosine and N-acetyltyrosine have similar reactivities with second-order
A Rescigno et al.
Biochimica et biophysica acta, 1384(2), 268-276 (1998-07-11)
Tyrosinase is a copper containing protein which catalyzes the hydroxylation of monophenols and the oxidation of diphenols to o-quinones. The monophenolase activity of tyrosinase is characterized by a typical lag time. In this paper the influence of 3-hydroxyanthranilic acid on