T3043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 10 mL
Synonym(e):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 50,000 × g
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3138-0010
Nennkapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)