Wichtige Dokumente
T0910
Thioredoxin from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3 units/mg protein
Mol-Gew.
11.7 kDa
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
Allgemeine Beschreibung
Thioredoxin from Escherichia coli is a monomeric, globular protein. It has a central β-sheet surrounded by α-helices.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)