Merck
Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Synonym(e):
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
Materialien
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 115342
Kapazität
10 mL
Röhrchen T × H
100 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
Sonstige Hinweise
BR115342 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1