T2752
3,3′,5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
O-(4-Hydroxy-3-iodphenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin Natriumsalz, Liothyronin, T3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow or pink
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChIKey
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Angaben zum Gen
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable