T0202
Tocainide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide -hydrochlorid, Tocainid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
under inert gas
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChIKey
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artikel
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.