SRP8039
Irisin
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD121a, Fibronectin type III domain-containing protein 5 (cleaved), Fibronectin type III repeat-containing protein 2 (cleaved)
Größe auswählen
CHF 529.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 529.00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in CHO cells
Markierung
FLAG® tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~26 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FNDC5(252995)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)