SRP6212
sDLL-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Delta-1, Delta-like protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
57-60 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DLL-1(28514)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)