PC130
Anti-Rad51-(Ab-1)-Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Rad51-Antikörper, Kaninchen-Anti-Rad51-Antikörper, Rad51-Nachweisantikörper
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD51(5888)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunblotting (1:2500)
Immunpräzipitation (40 l/500 g Gesamtprotein aus Lysat)
Immunzytochemie (1:500)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
A431-Zellen, HeLa-Zellen
Sonstige Hinweise
Boulikas, T., et al. 1997. Anticancer Res.17, 843.
Gupta, R. C., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 463.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6927.
Sharan, S. K., et al. 1997. Nature386, 304.
Li, M. J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 10222.
Shen, Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 148.
Sturzbecher, H. W., et al. 1996. EMBO J. 15, 1992.
Tashiro, S., et al. 1996. Oncogene12, 2165.
Ashley, T., et al. 1995. Chromosoma104, 19.
Haaf, T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 2298.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable