SRP6113
UGDH human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
GDH, UDP-GlcDH, UDP-glucose dehydrogenase, UDPGDH, UGD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
59.5 kDa (533 aa, 1-494 aa + NT His-Tag)
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... UGDH(7358)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)