Wichtige Dokumente
670111-M
Millipore
UDP-α-D-Galaktose, Dinatriumsalz, CAS-Nr. 137868-52-1, Calbiochem
A donor substrate for galactosyltransferases used in the biosynthesis of galactose-containing oligosaccharides. Decreased red blood cell levels of UDP-Gal are found in patients with maple syrup urine disease or phenylketonuria.
Synonym(e):
UDP-α-D-Galaktose, Dinatriumsalz, CAS-Nr. 137868-52-1, Calbiochem
Größe auswählen
10 MG
CHF 102.00
50 MG
CHF 285.00
CHF 102.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 102.00
50 MG
CHF 285.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O17P2 · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.51
CHF 102.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
InChIKey
PKJQEQVCYGYYMM-QKYKBPIOSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ein Spendersubstrat für Galaktosyltransferasen, die bei der Biosynthese von galaktosehaltigen Oligosacchariden eingesetzt werden. Verminderte UDP-Gal-Spiegel in den roten Blutkörperchen werden bei Patienten mit Ahornsirup-Urin-Krankheit oder Phenylketonurie festgestellt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Stults, C.L., et al. 1999. Glycobiology 9, 661.
Gibson, J.B., et al. 1996. Am. J. Clin. Nutr. 63, 704.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable