Wichtige Dokumente
U8501
Uridin-5′-diphosphoglucose-Pyrophosphorylase aus Backhefe
Type X, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Synonym(e):
UTP:α-D-glucose-1-phosphat-Uridyltransferase
Größe auswählen
CHF 175.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 175.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bakers yeast
Qualitätsniveau
Typ
Type X
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥40 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 30-60% modified Warburg-Christian
Fremdaktivität
UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%
inorganic pyrophosphatase ≤0.5%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)