SRP6045
Glucokinase from human liver
recombinant, expressed in E. coli, ≥77% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Hexokinase, Hexokinase, liver, Liver glucokinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human liver
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥77% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
53.4 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
~1 mg/mL
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GCK(2645)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable