SRP0212
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
63.3 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
0.84 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable