Wichtige Dokumente
SRP5205
MBP, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥65% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~36 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MBP(4155)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)