Wichtige Dokumente
13-104
Sigma-Aldrich
MBP (basischen Myelinprotein), Rind, aufgereinigt
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
2 yr
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bovine ... MBP(618684)
Allgemeine Beschreibung
Basisches Myelinprotein (MBP) gehört zur Familie der intrinsisch ungeordneten Proteine. Es ist in der Isolierschicht von Nervenzellen im Hirn und der Wirbelsäule lokalisiert. Es ist ein reichlich vorkommendes Protein des zentralen Nervensystems (ZNS).
Research area: Cell Signaling
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
Anwendung
MBP (basischen Myelinprotein), Rind, aufgereinigt wird in Western Blot und als Standard in Enzyme-linked Immunsorbent Assay (ELISA) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Basisches Myelinprotein (MBP), das „leitende Molekül von Myelin“, unterstützt die Bildung von Myelin im zentralen Nervensystem (ZNS). Erhöhte Werte vom MBP in der Zerebrospinalflüssigkeit werden bei akuten neurologischen Erkrankungen wie einer Verschlimmerung von multipler Sklerose sowie traumatischen Hirnverletzungen nachgewiesen. Erhöhte Werte treten auch bei chronischen fortschreitenden Erkrankungen wie Demenz, Tumor cerebri und Stoffwechselstörungen auf. 
MBP can interact with various polyanionic proteins such as actin, tubulin, Ca2+-calmodulin, and clathrin, as well as negatively charged lipids. Upon binding to these proteins, MBP undergoes structural changes. It is believed to function as a membrane actin-binding protein, potentially enabling its involvement in relaying extracellular signals to the cytoskeleton in oligodendrocytes and tight junctions in myelin. External signals received by myelin or cultured oligodendrocytes lead to alterations in the phosphorylation of MBP, indicating its participation in signaling. The peptide MBP4-14 is specific for protein kinase C and is resistant to phosphatase activity. Moreover, MBP is extensively utilized in the "in gel" kinase assay, making it a vital biochemical for studying protein kinase activities.
Qualität
Regelmäßig mittels erfolgreicher Phosphorylierung von MAP-Kinase 2/Erk2, aktiv (Katalognr. 14-173) beurteilt
Physikalische Form
10 mmol/l MOPS, pH-Wert 7,0, mit 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wird aus Rindern gewonnen. Der Export dieses Produkts in einige Länder kann daher eingeschränkt sein. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres lokalen Vertriebspartners, um die Verfügbarkeit und Exportoptionen des Produkts in Erfahrung zu bringen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dajun Sang et al.
eLife, 8 (2019-08-14)
Protein kinases are crucial to coordinate cellular decisions and therefore their activities are strictly regulated. Previously we used ancestral reconstruction to determine how CMGC group kinase specificity evolved (Howard et al., 2014). In the present study, we reconstructed ancestral kinases
Purification of myelin basic protein from bovine brain
Chevalier, Dominique and Allen, Bruce G
Protein Expression and Purification, 18(2), 229-234 (2000)
Tuoping Luo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2860-2865 (2012-02-11)
Approximately 30% of human cancers harbor oncogenic gain-of-function mutations in KRAS. Despite interest in KRAS as a therapeutic target, direct blockade of KRAS function with small molecules has yet to be demonstrated. Based on experiments that lower mRNA levels of
A C Maroney et al.
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25302-25308 (2001-04-28)
CEP-1347 (KT7515) promotes neuronal survival at dosages that inhibit activation of the c-Jun amino-terminal kinases (JNKs) in primary embryonic cultures and differentiated PC12 cells after trophic withdrawal and in mice treated with 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine. In an effort to identify molecular
Myelin basic protein: a multifunctional protein
Boggs JM
Cellular and Molecular Life Sciences (2006)