Wichtige Dokumente
SRP5171
Catenin α, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CAP102, CTNNA1, FLJ36832
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~123 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTNNA1(1495)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)