SMB01004
Chrysogine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(+)-Chrysogine, 2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
190.2
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-6(13)9-11-8-5-3-2-4-7(8)10(14)12-9/h2-6,13H,1H3,(H,11,12,14)
InChIKey
BMBSGGZMJQTQSO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable