SRP3267
NT-3 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
HGNF, NGF-2, Nerve growth factor-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
20-50 ng/mL ED50
Mol-Gew.
27.2 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NTF3(4908)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Recombinant human NT-3 is a noncovalently linked homodimer, of two 13.6kDa polypeptide monomers (240 total amino acid residues).
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable