SRP2090
RAD51 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BRCC5, HRAD51, HsRad51, HsT16930, RAD51A, RECA
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~39.1 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
500 μg/mL
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RAD51(5888)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)