SRP0438
TDP2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥87% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
EAP2, TTRAP, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥87% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
67 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TDP2(51567)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable