Fortfahren mit
C3260
Citrat-Synthase aus Schweineherz
liquid, ≥100 units/mg protein
Synonym(e):
Citratkondensierendes Enzym, Citratoxaloacetatlyase (CoA-acetylierend)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.60
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 776.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
Biological source:
Porcine heart
CHF 73.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥100 units/mg protein
foreign activity
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
Application
Citrat-Synthase aus dem Schweineherz wird verwendet:
  • zur Injektion von Molchei zur Bestimmung ihrer Bedeutung für die Eiaktivierung bei der Befruchtung
  • bei der Herstellung von Reaktionsmix zur Bestimmung der Pyruvatcarboxylase-Enzymaktivität
  • zur Untersuchung, ob sie einen [Ca2+]-Anstieg und die Eiaktivierung bei unbefruchteten Eiern anregen kann[1]
Biochem/physiol Actions
Citrat-Synthase katalysiert die Umwandlung von Citrat zu Acetyl-CoA in Gegenwart von Coenzym A unter Freisetzung von H2O und Oxalacetat. Das Enzym hat ein Molekulargewicht von 85 kDa und einen pH-Wert von 6,1–6,6. Es wird durch Fluoracetyl-CoA, Palmitoyl-CoA und Citroyl-CoA gehemmt. Darüber hinaus wird es auch mittels Iodierung gehemmt oder wenn es durch Essigsäureanhydrid acetyliert wird.
Physical form
Suspension in 3,2 M (NH4)2SO4-Lösung, pH-Wert 7,0.
Other Notes
Eine Einheit bildet 1,0 μmol Citrat aus Oxalacetat und Acetyl-CoA pro Min. bei 37 °C und einem pH-Wert von 8,0.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9880L7525E2884
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥75 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
biological source
Porcine heart
biological source
Porcine heart
biological source
Porcine heart
biological source
Porcine liver
form
liquid
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1%
foreign activity
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%, glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
foreign activity
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase and pyruvate kinase ≤0.06%
foreign activity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)