SRP0195
PARP6 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MGC131971, Poly (ADP-ribose) Polymerase 6, pART17
Größe auswählen
CHF 661.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 661.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
98 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PARP6(56965)
Allgemeine Beschreibung
Human PARP6 (GenBank Accession No. NM_020214), full length with N-terminal GST tag, MW = 98kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)