Wichtige Dokumente
SML2939
S2C3 Dibromide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CYDE-21 dibromide, N,N′-(Decane-1,10-diyl)bis(9-amino-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinolinium) dibromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=C2C=CC=CC2=[N+](C3=C1CCC3)CCCCCCCCCC[N+]4=C5CCCC5=C(C6=C4C=CC=C6)N
InChI
1S/C34H42N4/c35-33-25-15-7-9-19-29(25)37(31-21-13-17-27(31)33)23-11-5-3-1-2-4-6-12-24-38-30-20-10-8-16-26(30)34(36)28-18-14-22-32(28)38/h7-10,15-16,19-20,35-36H,1-6,11-14,17-18,21-24H2/p+2
InChIKey
MEFIQYBUDHNVHT-UHFFFAOYSA-P
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)