SML2891
M871 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Galanin-(2-13)-Glu-His-(Pro)3-(Ala-Leu)2-Ala-amide, TFA salt, M 871, TFA salt, M-871, TFA salt, Trp-Thr-Leu-Asn-Ser-Ala-Gly-Tyr-Leu-Leu-Gly-Pro-Glu-His-Pro-Pro-Pro-Ala-Leu-Alal-Leu-Ala-NH2, TFA salt, WTLNSAGYLLGPEHPPPALALA-NH2, TFA salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable