567726
D-erythro-Sphingosin, Freie Base, hohe Reinheit, CAS-Nr. 123-78-4, Calbiochem
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosin, Freie Base, hohe Reinheit, CAS-Nr. 123-78-4, Calbiochem, Cerebroside, Trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol, Ceramide
Größe auswählen
CHF 245.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 245.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8747
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC
Warnhinweis
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable