Wichtige Dokumente
SML2378
Dalbavancin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
5,31-dichloro-38-de(methoxycarbonyl)-7-demethyl-19-deoxy-56-O-[2-deoxy-2-[(10-methyl-1-oxoundecyl)amino]-β-Dglucopyranuronosyl]-38-[[[3-(dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-42-O-α-D-mannopyranosyl-N15-methyl- Ristomycin A aglycone, BI 397, BI-397, BI397, MDL 63,397, MDL 63397, MDL-63,397, MDL-63397, MDL63,397, MDL63397, Ristomycin A aglycone, VER 001, VER-001, VER001
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C([C@@]1([H])NC([C@](C2)([H])NC([C@@H](C3=CC(OC4=CC1=C(Cl)C(O)=C4)=C(O)C=C3)NC)=O)=O)N[C@@](C5=CC(OC6=CC=C2C=C6)=C(O[C@H]7[C@H](NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O7)C(OC8=C(Cl)C=C([C@@]9([H])O)C=C8)=C5)([H])C(N[C@@]%10([H])C(N[C@]9([H])
InChI
1S/C88H100Cl2N10O28/c1-38(2)13-10-8-7-9-11-14-61(106)93-69-73(109)75(111)78(86(120)121)128-87(69)127-77-58-31-43-32-59(77)124-55-24-19-42(29-50(55)89)71(107)68-84(118)97-66(80(114)91-25-12-26-99(3)4)48-33-44(102)34-57(125-88-76(112)74(110)72(108)60(37-101)126-88)62(48)47-28-40(17-22-52(47)103)64(81(115)98-68)94-82(116)65(43)95-83(117)67-49-35-46(36-54(105)63(49)90)123-56-30-41(18-23-53(56)104)70(100(5)6)85(119)92-51(79(113)96-67)27-39-15-20-45(122-58)21-16-39/h15-24,28-36,38,51,60,64-76,78,87-88,101-105,107-112H,7-14,25-27,37H2,1-6H3,(H,91,114)(H,92,119)(H,93,106)(H,94,116)(H,95,117)(H,96,113)(H,97,118)(H,98,115)(H,120,121)/t51-,60-,64-,65-,66+,67+,68+,69-,70-,71-,72-,73-,74+,75+,76+,78+,87?,88+/m1/s1
InChIKey
NECNEVHRBQBTTH-SOWMDMGUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)