SML2321
Gestrinone
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, Ethylnorgestrienone, R-2323, R2323, RU-2323
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +81 to +88°, c = 0.4 in ethanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@]1(C#C)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3C=C[C@@]21CC)=O
InChI
1S/C21H24O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,9,11,13,18-19,23H,3,5-8,10,12H2,1H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
BJJXHLWLUDYTGC-ANULTFPQSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable