Wichtige Dokumente
SML1643
AS2444697
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AS 2444697, N-[3-(Aminocarbonyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl-2-(2-methyl-4-pyridinyl)-4-Oxazolecarboxamide hydrochloride (1:1), N-[3-Carbamoyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(2-methylpyridin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carboxamide
Größe auswählen
CHF 109.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 109.00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=COC(C2=CC=NC(C)=C2)=N1)NC3=CN(C4CCOCC4)N=C3C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H20N6O4.ClH/c1-11-8-12(2-5-21-11)19-23-15(10-29-19)18(27)22-14-9-25(24-16(14)17(20)26)13-3-6-28-7-4-13;/h2,5,8-10,13H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,20,26)(H,22,27);1H
InChIKey
FGNHLIIFEDYNFZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)