Merck
SML1610
Sigma-Aldrich
Dapiprazole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6,7,8-Tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
10 MG
CHF 97.50
50 MG
CHF 392.00
CHF 97.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 97.50
50 MG
CHF 392.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27N5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 97.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4N3CCCC4)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H
InChIKey
ZIODNPFQZIHCOE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148)
Biochem./physiol. Wirkung
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent that is used to reverse mydriasis after eye examination.
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)