SML1423
Pranoprofen
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid, 2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid, a-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(C)C1=CC2=C(C=C1)OC3=NC=CC=C3C2)=O
InChI
1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
TVQZAMVBTVNYLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable